Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
Beskrivelse
For use with ISE combination electrodes.
Tekniske data
Tekniske data
| Descrizione | Electrolyte for Fluoride ISE, 20mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fluoride ISE |
| Tipo | ISE Filling Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | 3 mol/L KCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | Determine the Fluoride concentration in samples |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 20 mL |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 32°F to 176°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 0°C to 80°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?