Learn More
Mettler Toledo™ Ion-Selective Combination Electrodes: Filling Solutions
Codice prodotto. 12699185 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di soluzione di riempimento:
0.5 mol/L MgSO4
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ammonium ISE
Bromide ISE
Calcium ISE
Chloride ISE
Fluoride ISE
Nitrate ISE
Potassium ISE
Dimensione della confezione:
20mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di soluzione di riempimento Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
12699185 0.5 mol/L MgSO4 Calcium ISE 20mL
12669185 1 mol/L KNO3 Bromide ISE 20mL
12679185 1 mol/L KNO3 Chloride ISE 20mL
12689185 3 mol/L KCl Fluoride ISE 20mL
12619195 0.5 mol/L MgSO4 Nitrate ISE 20mL
12609195 0.5 mol/L MgSO4 Potassium ISE 20mL
10320662 0.5 mol/L MgSO4 Ammonium ISE 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12699185 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340032
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
For use with ISE combination electrodes.
For use with ISE combination electrodes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Electrolyte for Calcium ISE, 20mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Calcium ISE
Tipo ISE Filling Solution
Tipo di soluzione di riempimento 0.5 mol/L MgSO4
Da utilizzare con (applicazione) Determine the Calcium concentration in samples
Imballaggio Bottle
Quantità 20 mL
Temperatura (sistema imperiale) operativa 32°F to 122°F
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 50°C