Descrizione
Solutions (ionic-strength adjustment buffers)
- Ion Electrolyte B (for chloride, copper, iodide, silver/sulfide ISE's), 475mL
- ISA for calcium electrode, 475mL
- ISA for potassium electrode, 475mL
- ISA for nitrate electrode, 475mL
- Nitrate ISS (for suppressing interference), 475mL
- Fluoride TISAB II with CDTA, 3790mL
- Fluoride TISAB III with CDTA (concentrate), 475mL
Specifica
Specifica
| Descrizione | perfectION nitrate ISA |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Nitrate Electrode |
| Tipo | ISA Solution |
| Tipo di soluzione di riempimento | Nitrate ISA |
| Imballaggio | 475 mL |
| Quantità | 475 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- perfectION Nitrate ISA
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.