Learn More
Mettler Toledo™ ISA Solutions
Codice prodotto. 11987511 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
ISA Solution
ISS Solution
TISAB II with CDTA
TISAB III with CDTA
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Calcium Electrode
Fluoride Electrode
ISE Combination Electrode
Nitrate Electrode
Potassium Electrode
Dimensione della confezione:
3790mL
475mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11987511 ISS Solution Nitrate Electrode 475mL
11947511 ISA Solution ISE Combination Electrode 475mL
11957511 ISA Solution Calcium Electrode 475mL
11977511 ISA Solution Nitrate Electrode 475mL
12797421 ISA Solution Potassium Electrode 475mL
11997511 TISAB II with CDTA Fluoride Electrode 3790mL
11907521 TISAB III with CDTA Fluoride Electrode 475mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11987511 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51344764
Solutions for perfectION™ combined ion selective electrodes
Solutions (ionic-strength adjustment buffers)
  • Ion Electrolyte B (for chloride, copper, iodide, silver/sulfide ISE's), 475mL
  • ISA for calcium electrode, 475mL
  • ISA for potassium electrode, 475mL
  • ISA for nitrate electrode, 475mL
  • Nitrate ISS (for suppressing interference), 475mL
  • Fluoride TISAB II with CDTA, 3790mL
  • Fluoride TISAB III with CDTA (concentrate), 475mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione perfectION nitrate ISS
Da utilizzare con (apparecchiatura) Nitrate Electrode
Tipo ISS Solution
Tipo di soluzione di riempimento Nitrate ISS
Imballaggio 475 mL
Quantità 475 mL
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.