Learn More
Mettler Toledo™ Low Conductivity Sensor
Codice prodotto. 11967841 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Mini-DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
11967841 Mini-DIN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11967841 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51340336
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for Mettler Toledo FiveGo portable instruments. Mettler Toledo Low Conductivity Sensors are robust probes from low to medium conductivities (0.01μS/cm to 500μS/cm). LightEdition (LE) sensors are tailor-made for high price/performance ratio.
  • Ideal for pure water
  • For all common applications
  • Low maintenance and easy handling
  • Includes 1m (39 in.) cable
Note: Requires Mettler Toledo 51302329 LTW-MiniDin Conductivity Adapter. The 51302329 adapter is required for the following meters: FiveGo, Seven2Go, Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.08 cm-1
Tipi di connettore Mini-DIN
Tipo di cellula 2 steel poles
Descrizione Cond probe LE740
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 38.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.00 m
Intervalli di misurazione 0.01 μS/cm-1
Modello Cond probe LE740