Learn More
Mettler Toledo™ Metal Half Cell Electrodes
Descrizione
- Polypropylene shaft
- Electrode head: S7 (RedCap)
- Temperature range: 30° - 80°C
- Silver pin: 6mm diameter, 10mm length
- Metal: Silver tip
Order Info
- Shaft length: 120mm
- Shaft diameter: 12mm
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | S7 |
| Materiale | Polypropylene |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -30°C to +80°C |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | -22°F to +176°F |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -30°C to +80°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |