Learn More
Mettler Toledo™ Piatti per campioni per analizzatore di umidità
Sfoglia Tutto Mettler Toledo ProdottiDescrizione
Choice of washable, reusable stainless chrome-nickel steel pans for halogen moisture analyzers, or aluminum or stainless-steel pans for all Mettler Toledo moisture analyzers.
- 3.75 in. (96mm) in diameter
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | Silver |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Piatto per campioni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per analizzatore di umidità a infrarossi Mettler Toledo LJ16 |
| Quantità | 80 Pk. |
| Vedi altri risultati |