Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Combination Electrodes
Enables optimum contact between the electrolyte and measurement solution
374.00€ - 1505.00€
Specifica
Applicazioni Can flow easily through the junction and junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled
Tipo di soluzione di riempimento ISA
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Temperatura (sistema imperiale) operativa Temperatura (sistema metrico) operativa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Temperatura (sistema imperiale) operativa Temperatura (sistema metrico) operativa Prezzo Quantità e disponibilità  
11957831
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
51344830
32° to 176°F 0°C to 80°C
1505.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11997931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Mettler Toledo™
51344851
32° to 104°F 0°C to 40°C
374.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Electrolyte solution flows easily through junction by pressing electrode head downwards
  • Ensures that junction is optimally cleaned between measurements
  • Electrolyte can be simply emptied and refilled if necessary
  • Sleeve junction that enables optimum contact between the electrolyte and measurement solution, even in difficult samples
  • Consist of a measuring electrode complete with an integrated reference
  • Sensor with attached cable and BNC connector
  • Reference electrolyte (60 mL)
  • Operating instructions
Specifica
Specifica
Can flow easily through the junction and junction is optimally cleaned between the measurements and the electrolyte can be simply emptied and refilled
ISA