Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Ion-Selective Epoxy Combination Electrodes
Codice prodotto. 11927831 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Lemo
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
11927831 Lemo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11927831 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51344815
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allows quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions.
Elettrodo ionoselettivo combinato
  • Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
  • Corpi in resina epossidica
  • 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
Order Info
Per altri elettrodi ionoselettivi e per i kit membrane non elencati in questa sezione, contattare il rappresentante dell'assistenza clienti Fisher Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Per la determinazione degli ioni fluoruro
Tipi di connettore Lemo
Tipo di soluzione di riempimento Elettrolita A
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3.9 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Asta in resina epossidica
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 176 °F
Intervallo di pH Da 4.5 a 5.5
Interferenze Ca2+, F-, S2-
Membrana Stato solido
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0° a 80 °C