Learn More
METTLER TOLEDO™ Ion Selective Electrodes (ISE)
Description
Elettrodo ionoselettivo combinato
- Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
- Corpi in resina epossidica
- 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
Specifications
Specifications
| Applicazioni | Per la determinazione degli ioni cloruro |
| Tipi di connettore | BNC |
| Descrizione | Required Solutions: Reference Electrolyte Ion Electrolyte B - 51344751 Ionic Strength Adjuster - 51344760 |
| Tipo di soluzione di riempimento | Elettrolita B |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) cavo | 3.9 piedi |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1.2 m |
| Materiale | Asta in resina epossidica |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da 32° a 176 °F |
| Show More |