Learn More
METTLER TOLEDO™ Ion Selective Electrodes (ISE)
Codice prodotto. 11997811
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
S7 BNC Cable
Modello:
perfectION Ag+/S2- Combination Electrode
perfectION CI- Combination Electrode
perfectION CN- Combination Electrode
perfectION CU2+ Combination Electrode
perfectION Ca+2 Combination Electrode
perfectION DX223-Na+ Half-Cell Electrode
perfectION DX235-Cl- Half-Cell Electrode
perfectION FI- Combination Electrode
perfectION I- Combination Electrode
perfectION K+ Combination Electrode
perfectION NO3- Combination Electrode
perfectION Na+ Combination Electrode
perfectION Pb2+ Combination Electrode
Intervallo di misurazione:
0.002 to 23000 mg/L
0.005 to 127000 mg/L
0.02 mg/ - saturated solution
0.02 to 40100 mg/L
0.04 to 39000 mg/L
0.1 to 14000 mg/L
0.2 to 20700 mg/L
0.2 to 260 mg/L
1.0 to 1 x 10-7 mol/L
1.0 to 1.0-5 mol/L
1.8 to 35500 mg/L
6.4 x 10-6354 mg/L
Ag+: 0.01 to 108000 mg/L; S2-: 0.003 to 32000 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Modello Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
11997811 BNC perfectION CN- Combination Electrode 0.2 to 260 mg/L Pezzo
11987811 BNC perfectION CI- Combination Electrode 1.8 to 35500 mg/L Pezzo
11977811 BNC perfectION Ca+2 Combination Electrode 0.02 to 40100 mg/L Pezzo
11907821 BNC perfectION CU2+ Combination Electrode 6.4 x 10-6354 mg/L Pezzo
11967811 BNC perfectION Ag+/S2- Combination Electrode Ag+: 0.01 to 108000 mg/L; S2-: 0.003 to 32000 mg/L Pezzo
10566415 BNC perfectION FI- Combination Electrode 0.02 mg/ - saturated solution Pezzo
11927821 BNC perfectION I- Combination Electrode 0.005 to 127000 mg/L Pezzo
11947821 BNC perfectION NO3- Combination Electrode 0.1 to 14000 mg/L Pezzo
11937821 BNC perfectION K+ Combination Electrode 0.04 to 39000 mg/L Pezzo
10145642 S7 BNC Cable perfectION DX223-Na+ Half-Cell Electrode 1.0 to 1 x 10-7 mol/L Pezzo
11917821 S7 BNC Cable perfectION Na+ Combination Electrode 0.002 to 23000 mg/L Pezzo
10067810 S7 BNC Cable perfectION DX235-Cl- Half-Cell Electrode 1.0 to 1.0-5 mol/L Pezzo
11957821 BNC perfectION Pb2+ Combination Electrode 0.2 to 20700 mg/L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11997811 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51344709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1322.34€ / pezzi 1
    Risparmia 237.66€
    15% Sconto
In stock
A selection of ISE probes for detecting concentration of various free ions.
Elettrodo ionoselettivo combinato
  • Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
  • Corpi in resina epossidica
  • 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Per la determinazione degli ioni cianuro
Tipi di connettore BNC
Descrizione Required Solutions: Reference Electrolyte - Ion Electrolyte B - 51344751 Ionic Strength Adjuster - 10 Mol NaOH-
Tipo di soluzione di riempimento Elettrolita B
Lunghezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 3.9 piedi
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.2 m
Materiale Asta in resina epossidica
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 176 °F
Intervallo di pH Da 10 a 14
Interferenze 10 NaOH mol/l
Membrana Stato solido
Modello perfectION CN- Combination Electrode
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0° a 80 °C
Tipo Ion Selective Electrode
Intervallo di misurazione 0.2 to 260 mg/L
Parametro Cyanide