Learn More
METTLER TOLEDO™ Ion Selective Electrodes (ISE)
A selection of ISE probes for detecting concentration of various free ions.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51344727
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34000kg
Codice prodotto. 11947821
  • 1445.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Elettrodo ionoselettivo combinato
  • Disponibile con matrice polimerica o membrana a stato solido per una precisa determinazione di ioni specifici
  • Corpi in resina epossidica
  • 4.75 pollici (120 mm) di lunghezza e 0.5 pollici (12 mm) di diametro
Nota
Non idoneo per l'uso con etanolo
Specifica
Specifica
Per la determinazione degli ioni nitrato
Elettrolita F
3.9 piedi
1.2 m
Da 32° a 104 °F
Da 2.5 a 11
Matrice polimerica
Ion-Selective Electrode
0.1 to 14000 mg/L
Fixed 1.2 m BNC Cable
4.75 in.
120 mm
Asta in resina epossidica
Required Solutions: Reference Electrolyte Ion Electrolyte F - 51344755 Ionic Strength Adjuster - 51344763 Ion Suppressant - 51344764
NO3-
perfectION NO3- Combination Electrode
Da 0° a 40 °C