Learn More
Mettler Toledo™ Replacement Parts for V20 Karl Fischer™ Autotitrator
Sfoglia Tutto Mettler Toledo ProdottiBeschreibung
- Accessory for DV1000 titration burettes
- For titrant protection from moisture or CO2
- With cover
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo | Drying Cup |
| Da utilizzare con (applicazione) | Water content determination |
| Peso (sistema metrico) | 453.5 g |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?