Learn More
METTLER TOLEDO™ Misuratore pH/ioni S220 SevenCompact™
Misurazione elettrochimica di precisione unitamente a flessibilità, design innovativo e facilità d'uso. Misuratore pH/ioni da banco Mettler Toledo™ S220 SevenCompact in grado di determinare la concentrazione di ORP e ioni in diverse unità di misura, ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30019031
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.16000kg
Descrizione
Caratteristiche
- Design pratico: display a colori, icone e impostazioni di menu intuitive in 10 lingue
- La visualizzazione uFocus™ offre un display alternativo per letture/calcoli fondamentali
- Impostazioni preprogrammate per otto degli ioni più utilizzati
- I pulsanti READ o CAL consentono di avviare una misurazione o una calibrazione, con tre opzioni per gli endpoint
- Tecnologia ISM™ (Intelligent Sensor Management, Gestione intelligente del sensore) per il riconoscimento automatico e sicuro e l'elevata riproducibilità dei risultati
- Supporto per la calibrazione professionale che comprende gruppi di tamponi predefiniti o definiti dall'utente, promemoria di calibrazione con blocco opzionale del sensore e icona del sensore pH
- Funzioni di supporto GLP: Protezione PIN, stampa e monitoraggio dei limiti di misurazione
- Segnali acustici per gli avvisi, la pressione dei pulsanti o la stabilità endpoint
- Movimento uPlace™ verticale per il posizionamento accurato degli elettrodi nei campioni
- Memoria per 1000 serie di dati; software diretto LabX opzionale per l'aggiunta di spazio dati illimitato
- Completo pacchetto di assistenza che include IQ/OQ (disponibile separatamente)
- Interfacce USB e RS-232 integrate per lo scambio dati
- I kit misuratori (01-915-102, 103, 104) sono forniti con elettrodo/sonda pH e InLab Pro-ISM
- Il modello S220 è compatibile con i sensori di temperatura NTC30 kΩ e Pt1000, con la possibilità di usufruire del rilevamento automatico o della selezione manuale
- Tre opzioni di acquisizione della temperatura: sensore di temperatura integrato nell'elettrodo, sensore di temperatura esterno o impostazione manuale della temperatura
- Intervallo di misurazione delle temperature: da -30 a 130 °C
Specifica
±0.2 mV | |
& | |
Da -2000 a 2000 mV | |
0.001/0.01/0.1 | |
Misuratore, elettrodo/sonda pH (InLab Routine Pro-ISM), guida al pH, 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7, 9.21 e 10 | |
Kit misuratore: S220-BIO | |
±0.1 °C | |
9/12 V |
± | |
TFT | |
Da -2 a 20 | |
MTC: da -30 °C a +130 °C, ATC: Da -5° a +130 °C | |
pH/ioni | |
0.1/1 mV | |
MTC: Da -86° a +266 °F, ATC: Da -41° a +266 °F |