Learn More
METTLER TOLEDO™ Misuratore pH/ioni S220 SevenCompact™
Misurazione elettrochimica di precisione unitamente a flessibilità, design innovativo e facilità d'uso. Misuratore pH/ioni da banco Mettler Toledo™ S220 SevenCompact in grado di determinare la concentrazione di ORP e ioni in diverse unità di misura, ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30019032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.84000kg
Codice prodotto. 11344233
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche
  • Design pratico: display a colori, icone e impostazioni di menu intuitive in 10 lingue
  • La visualizzazione uFocus™ offre un display alternativo per letture/calcoli fondamentali
  • Impostazioni preprogrammate per otto degli ioni più utilizzati
  • I pulsanti READ o CAL consentono di avviare una misurazione o una calibrazione, con tre opzioni per gli endpoint
  • Tecnologia ISM™ (Intelligent Sensor Management, Gestione intelligente del sensore) per il riconoscimento automatico e sicuro e l'elevata riproducibilità dei risultati
  • Supporto per la calibrazione professionale che comprende gruppi di tamponi predefiniti o definiti dall'utente, promemoria di calibrazione con blocco opzionale del sensore e icona del sensore pH
  • Funzioni di supporto GLP: Protezione PIN, stampa e monitoraggio dei limiti di misurazione
  • Segnali acustici per gli avvisi, la pressione dei pulsanti o la stabilità endpoint
  • Movimento uPlace™ verticale per il posizionamento accurato degli elettrodi nei campioni
  • Memoria per 1000 serie di dati; software diretto LabX opzionale per l'aggiunta di spazio dati illimitato
  • Completo pacchetto di assistenza che include IQ/OQ (disponibile separatamente)
  • Interfacce USB e RS-232 integrate per lo scambio dati
  • I kit misuratori (01-915-102, 103, 104) sono forniti con elettrodo/sonda pH e InLab Pro-ISM
Temperatura: un parametro importante
  • Il modello S220 è compatibile con i sensori di temperatura NTC30 kΩ e Pt1000, con la possibilità di usufruire del rilevamento automatico o della selezione manuale 
  • Tre opzioni di acquisizione della temperatura: sensore di temperatura integrato nell'elettrodo, sensore di temperatura esterno o impostazione manuale della temperatura
  • Intervallo di misurazione delle temperature: da -30 a 130 °C
Specifica
Specifica
USB, RS-232
±
1000 Measurements
TFT
Da -2 a 20
MTC: da -30 °C a +130 °C, ATC: Da -5° a +130 °C
pH/ioni
0.1/1  mV
MTC: Da -86° a +266 °F, ATC: Da -41° a +266 °F
±0.2  mV
5
&
Da -2000 a 2000  mV
0.001/0.01/0.1
Misuratore, elettrodo/sonda pH (InLab Versatile Pro-ISM), 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7, 9.21 e 10
Kit misuratore: S220-U
±0.1 °C
9/12 V