Learn More
METTLER TOLEDO™ Misuratore pH/ioni S220 SevenCompact™
Misurazione elettrochimica di precisione unitamente a flessibilità, design innovativo e facilità d'uso. Misuratore pH/ioni da banco Mettler Toledo™ S220 SevenCompact in grado di determinare la concentrazione di ORP e ioni in diverse unità di misura, ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 30096985
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15573423
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • pH, Ion Concentration, and Redox/ORP benchtop meter that can display results in pH, mV, and Rel mV
  • Durable and simple to operate with two buttons: 'Read' and 'Cal'
  • IP54 Protection
  • Comes with electrode arm that moves straight up and down, bringing the electrode into position where it works best for your sample
  • Compatible with a wide range of electrodes for any application
  • Compatible with ISM electrodes that capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected
  • Meter connects to electrodes via BNC; S7 to BNC cables available
  • Results can be captured by a printer with a time and date stamp
  • Optional installation and qualification (IQ/OQ) package available through METTLER TOLEDO Service
Specifica
Specifica
±
S213 Kit: Micro Measurements
TFT
0.001/0.01/0.1
&
pH/Ion Meter
±°
±
Single channel
-2 to 20
MTC: °+° °+°
SC S220-Micro
0.1/1mV
MTC: °+° °+°