Descrizione
Il design innovativo — con display a colori, impostazioni tramite icone e menu in 10 lingue — facilita il funzionamento.
- Le applicazioni vanno da misurazioni quotidiane ad analisi di campioni, gestione dei dati e archiviazione dei dati (conformi a GLP)
- La funzionalità Intelligent Sensor Management (ISM™) elimina gli errori con l'identificazione automatica del sensore al momento della connessione
- Calibrazione flessibile; offre un'ampia scelta di 13 standard pre-definiti, standard definiti dall'utente o l'inserimento manuale della costante di cella
- Il movimento verticale uPlace™ garantisce il perfetto posizionamento dell'elettrodo nel campione per misurazioni più rapide con la riduzione del rischio di danni al sensore e/o rovesciamento del vaso
- Il display ben visibile misura 4.3 in ed è a colori ad alta risoluzione, con cifre grandi e icone ben disposte per l'identificazione immediata
- Vista di due display; la schermata uFocus™ offre letture dei dati in base alle attività e in tempo reale
- Un singolo tasto consente di passare da un display all'altro
- Include interfacce USB e RS-232 integrate per lo scambio di dati
- Disponibile con pacchetto di assistenza completo opzionale che comprende IQ/OQ (contattare il rappresentante del servizio assistenza clienti di Fisher per ulteriori informazioni)
Specifica
Specifica
| Descrizione | S230 Kit - General Applications |
| Include | Interfaccia USB e RS232 integrata |
| Precisione (conduttività) | ±0.5% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni di routine, analisi dei campioni, gestione e archiviazione di dati |
| Punti di calibrazione | 13 standard predefiniti e 1 definito dall'utente |
| Intervallo (conduttività) | Da 0.001 μs/cm a 1000 ms/cm |
| Risoluzione (conduttività) | Da 0.001 a 1 |
| Compensazione della temperatura | Lineare, non lineare, inattiva, acqua pura - temperatura di riferimento 20° o 25 °C |
| Intervallo (salinità) | Da 0 a 80 psu |
| Intervallo (TDS) | Da 0.00 mg/l a 1000 g/l, scala automatica |
| Vedi altri risultati |