Descrizione
Design innovativo — display a colori, impostazioni di menu e icone in 10 lingue — per semplificare le operazioni.
- Gamma di applicazioni dalle misurazioni ordinarie alle analisi dei campioni, gestione e archiviazione dei dati (conformità a GLP)
- La funzione di gestione intelligente del sensore (ISM™) elimina gli errori grazie all'identificazione automatica del sensore al momento del collegamento
- La calibrazione flessibile consente di scegliere 13 standard predefiniti, standard definiti dall'utente o ingresso manuale della costante cella
- Il movimento verticale di uPlace™ garantisce il perfetto posizionamento dell'elettrodo nel campione per misurazioni più rapide e rischi di danni al sensore e/o ribaltamento del vaso ridotti
- Display a colori prominente da 4.3 pollici, con cifre grandi e icone ben organizzate per un'identificazione immediata
- Doppia vista; lo schermo uFocus™ è dedicato alle attività e alle letture/dati correnti
- È sufficiente premere un tasto per passare da una visualizzazione all'altra
- Include interfacce USB e RS-232 integrate per lo scambio dei dati
- Disponibile con un pacchetto di assistenza completo che include IQ/OQ (rivolgersi al rappresentante del Servizio clienti di Fisher per ulteriori informazioni)
Specifica
Specifica
| Descrizione | S230 Kit - USP/EP Compliant Measurements |
| Include | Interfaccia USB e RS232 integrata |
| Precisione (conduttività) | ±0.5% |
| Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni di routine, analisi dei campioni, gestione e archiviazione di dati |
| Punti di calibrazione | 13 standard predefiniti e 1 definito dall'utente |
| Intervallo (conduttività) | Da 0.001 μs/cm a 1000 ms/cm |
| Risoluzione (conduttività) | Da 0.001 a 1 |
| Compensazione della temperatura | Lineare, non lineare, inattiva, acqua pura - temperatura di riferimento 20° o 25 °C |
| Intervallo (salinità) | Da 0 a 80 psu |
| Intervallo (TDS) | Da 0.00 mg/l a 1000 g/l, scala automatica |
| Vedi altri risultati |