Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S400 Benchtop pH Meter
Codice prodotto. 13457806 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Meter, Bio/Life Sciences Kit
Meter, Standard Kit
S400 pH Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
13457806 Meter, Standard Kit Pezzo
13440679 S400 pH Meter Pezzo
13420679 Meter, Bio/Life Sciences Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13457806 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 30046241
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
The S400 meter measures pH, redox/ORP, and ISFET. It can be expanded with additional modules to measure conductivity, resistivity, DO, BOD, ISE, salinity, and TDS. It has an intuitive touchscreen, the ability to create measurement shortcuts, and can export data to a printer, Excel, or LIMS system.
  • Supporto per la calibrazione professionale, inclusa la calibrazione automatica con scambiatore di campioni Rondolino opzionale
  • Ampio display a colori da 7 poll. e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
  • Offerta versatile di metodi per elevata riproducibilità e sicurezza
  • Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (ISM)
  • Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio dei dati
  • Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Misuratore S-400; InLab Expert Pro-ISM; guida alla misurazione del pH; 2 sacchetti di tamponi per pH 4.01, 7, 9.21 e 10
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.1
Precisione (pH) ±0.002
Uscite USB, RS232 ed Ethernet
Intervallo (pH) Da -2 a 20
Risoluzione (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Punti di calibrazione (pH) Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente
Intervallo (mV) Da -2000 a 2000 mV
Risoluzione (mV) 0.1/1mV
Temperature Range (Metric) Da -30° a +130 °C
Risoluzione (temperatura) °
Tipo di display TFT
Memoria 250 analyses (20.000 data points)
Punti dati 20,000
Modello Meter, Standard Kit
Intervallo (conduttività) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Lingue Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (GB), English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Brazilian Portuguese, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese
Risoluzione (conduttività) Da 0.001 a 1
Canali 1
Punti di calibrazione (conduttività) 13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente