Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conductivity Benchtop Meter
Sfoglia Tutto Mettler Toledo ProdottiBeschreibung
- Supporto per la calibrazione professionale, inclusa la calibrazione automatica con scambiatore di campioni Rondolino opzionale
- Versatile, con diverse modalità di conduttività, unità e possibilità di correzione della temperatura
- Ampio display a colori da 7 poll. e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
- Offerta versatile di metodi per semplificare i flussi di lavoro del laboratorio per elevata riproducibilità e sicurezza
- Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (ISM)
- Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio dei dati
- Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
Spezifikation
Spezifikation
| Uscite | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA |
| Precisione (conduttività) | ±0.5% |
| Precisione (mV) | ±0.1 mV |
| Precisione (pH) | ± |
| Punti di calibrazione (conduttività) | 13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente |
| Punti di calibrazione (ISE) | Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente |
| Punti di calibrazione (pH) | Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente |
| Punti dati | 20,000 |
| Tipo di display | TFT |
| Intervallo (conduttività) | Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?