Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conductivity Benchtop Meter
Codice prodotto. 13496618 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Meter, Standard Kit
Meter, USP/EP Compliance Kit
S470 pH/Conductivity Meter
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
13496618 S470 pH/Conductivity Meter Pezzo
13400689 Meter, Standard Kit Pezzo
13457816 Meter, USP/EP Compliance Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13496618 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 30046252
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
The S470 meter measures pH, conductivity, resistivity, redox/ORP, TDS, salinity, and ISFET. It can be expanded with additional modules to measure dissolved oxygen, BOD, and ISE. It has an intuitive touchscreen, measurement shortcuts, and can export data to a printer, Excel file, or LIMS system.
  • Supporto per la calibrazione professionale, inclusa la calibrazione automatica con scambiatore di campioni Rondolino opzionale
  • Versatile, con diverse modalità di conduttività, unità e possibilità di correzione della temperatura
  • Ampio display a colori da 7 poll. e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
  • Offerta versatile di metodi per semplificare i flussi di lavoro del laboratorio per elevata riproducibilità e sicurezza
  • Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (ISM)
  • Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio dei dati
  • Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA
Precisione (conduttività) ±0.5%
Precisione (mV) ±0.1 mV
Precisione (pH) ±
Punti di calibrazione (conduttività) 13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente
Punti di calibrazione (ISE) Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente
Punti di calibrazione (pH) Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente
Punti dati 20,000
Tipo di display TFT
Intervallo (conduttività) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Intervallo (mV) Da -2000 a 2000 mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Intervallo (resistività) Da 0.01 a 100 megaohm/cm
Intervallo (salinità) Da 0 a 80 ppt
Intervallo (TDS) Da 0.001 mg/l a 1000 g/l
Risoluzione (ISE) Da 0.001 a 1
Risoluzione (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperature Range (Metric) Da -30° a +130 °C
Include 1 modulo per pH/mV, 1 modulo di conducibilità e 1 modulo vuoto, braccio portaelettrodi uPlace, report di calibrazione e dichiarazione di conformità, istruzioni per l'installazione e guida rapida anche su CD-ROM, 2 confezioni di sacchetti per pH 2, pH 7, pH 9.21, pH 10
Modello S470 pH/Conductivity Meter
Intervallo (ISE) Da 0 a 999999 mg/l
Risoluzione (conduttività) Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm
Risoluzione (mV) 0.1/1 mV
Risoluzione (resistività) Da 0.001 a 1
Risoluzione (salinità) Da 0.001 a 1
Risoluzione (TDS) Da 0.001 a 1
Precisione termica ±°
Risoluzione temperatura 0.1 °C