Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes
Codice prodotto. 11997821
Cambia vista
Click to view available options
Parametro:
Calcium
Chloride
Cyanide
Iodide
Nitrate
Silver/Sulfide
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Parametro Dimensione della confezione
11997821 Calcium Pezzo
11977821 Chloride Pezzo
11967821 Silver/Sulfide Pezzo
11987821 Cyanide Pezzo
11917831 Iodide Pezzo
11947831 Nitrate Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11997821 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51344803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00€
    1520.24€ / pezzi 1
    Risparmia 319.76€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Get an All-In-One Solution with SevenGo™ perfectION Combined ISE Electrodes. The brilliant Click & Clear™ press mechanism allows for quick cleaning and ensures stable readings even in difficult samples.
  • Ampia scelta di elettrodi ionoselettivi (ISE), vasta quanto la gamma di ioni differenti 
  • La speciale giunzione Click & Clear™ assicura il contatto ottimale della soluzione di elettroliti e del campione
  • Con le soluzioni dedicate, il campione può essere preparato in modo ottimale per misurare correttamente la concentrazione di ioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Applicazioni Ioni Ca+2
Tipi di connettore Lemo
Tipo di soluzione di riempimento ISA
Materiale Epoxy
Gamma operativa (sistema metrico) Da 0.02 a 40100 mg/l
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 32° a 104 °F
Elettrodo Elettrodo ISE combinato
Da utilizzare con (apparecchiatura) All pH, mV Meters or Ionometers
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0° a 40 °C
Tipo Combination ISE
Parametro Calcium