Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Codice prodotto. 10205774
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
S9 DO Meter
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Canali:
1
2
Product Type:
Conductivity Meter
DO Meter
DO Portable Meter
Kit da campo
Kit elettrodi
Meter with BOD Kit
Meter with Bioethanol Kit
Meter with Electrode Kit
Meter with Field Kit
Meter with Field Kit, 2m Cable
Meter with Field Kit, 5m Cable
Meter with Food Kit
Meter with Light Kit
Meter with Standard Kit
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
Solo misuratore (SG23)
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/mV Meter
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Canali Product Type unitSize
10205774 SevenGo Duo SG23 2 Kit elettrodi 1 set
10379304 SevenGo Duo SG23 2 Solo misuratore (SG23) Pezzo
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Meter with Field Kit, 2m Cable 1 set
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Meter with Field Kit, 5m Cable 1 set
10422005 SevenGo Duo SG68 2 pH/Ion/DO Meter Pezzo
10717315 SevenGo Duo SG68 2 Meter with Electrode Kit Pezzo
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Kit elettrodi Pezzo
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Kit da campo Pezzo
15345073 Seven2Go S3 1 Conductivity Meter Pezzo
15355073 Seven2Go S3 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15365073 Seven2Go S3 1 Meter with Field Kit Pezzo
15375073 Seven2Go S3 1 Meter with Bioethanol Kit Pezzo
15385073 Seven2Go S4 1 DO Meter Pezzo
15395073 Seven2Go S4 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15305083 Seven2Go S4 1 Meter with Field Kit Pezzo
15315093 S9 DO Meter 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15325093 S9 DO Meter 1 Meter with Field Kit Pezzo
15335093 S9 DO Meter 1 Meter with BOD Kit Pezzo
15395063 Seven2Go S2 1 pH/mV Meter Pezzo
15305073 Seven2Go S2 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15315073 Seven2Go S2 1 Meter with Field Kit Pezzo
15325073 Seven2Go S2 1 Meter with Food Kit Pezzo
15335073 pH, ORP 1 Meter with Light Kit Pezzo
15355083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8 Pezzo
15375083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo Pezzo
15385083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech Pezzo
15395083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro Pezzo
15305093 S9 DO Meter 1 DO Portable Meter Pezzo
10430665 SevenGo Duo SG78 2 pH/Ion/Cond Meter Pezzo
11957981 SevenGo Duo SG98 2 pH/Ion/DO/ORP Meter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 10205774 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51302601
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
  • Funzionamento facile e intuitivo
  • Range di pH: da 0 a +14.00
  • Ampio schermo di facile lettura
  • Gamma completa di pratici accessori
  • Gestione dei dati GLP moderna
  • Rivoluzionaria tecnologia di gestione intelligente del sensore (Intelligent Sensor Management, ISM™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (conduttività) ±0.5%
Precisione (mV) ±1  mV
Precisione (pH) ±0.01
Precisione (TDS) ±0.5%
Tipo di batteria Quattro AA
Punti di calibrazione 3 punti, 4 gruppi predefiniti di tamponi
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Dettagli di gestione dei dati 99 record di dati GLP
Canali 2
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes ORP
Intervallo (conduttività) Da 0.01 μs/ cm a 500 ms/cm
Intervallo (mV) Da -1999 a 1999  mV
Intervallo (pH) Da 0 a 14
Intervallo (resistività) Da 0 a 100 megaohm/ cm
Intervallo (salinità) Da 0 a 80 ppt
Intervallo (TDS) Da 0.01 mg/l a 300 g/l
Risoluzione (pH) 0.01
Temperature Range (Metric) -5°C to +105°C
Da utilizzare con (applicazione) Determinazione di pH, mV, conducibilità, TDS (solidi disciolti totali), salinità e resistenza specifica
Include Misuratore, batterie, fascetta da polso, certificato di test, dichiarazione di conformità, InLab Expert-Pro-ISM-IP67 e InLab 738-ISM (entrambi con grado di protezione IP67 e cavo fisso da 1.8 m)
Ingressi pH: BNC/RCA, conduttore: LTW a 7 pin
Modello SevenGo Duo SG23
Tipo di sonda NTC
Product Type Kit elettrodi
Risoluzione (conduttività) 0.01/1
Risoluzione (mV) 1  mV
Risoluzione (TDS) 0.01/1
Precisione termica ±0.5 °C
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da 30° a 104 °F
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 a 40 °C
Risoluzione temperatura 0.1 °C