Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Codice prodotto. 15305073 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
S9 DO Meter
Seven2Go Pro S8
Seven2Go S2
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG23
SevenGo Duo SG68
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Canali:
1
2
Product Type:
Conductivity Meter
DO Meter
DO Portable Meter
Kit da campo
Kit elettrodi
Meter with BOD Kit
Meter with Bioethanol Kit
Meter with Electrode Kit
Meter with Field Kit
Meter with Field Kit, 2m Cable
Meter with Field Kit, 5m Cable
Meter with Food Kit
Meter with Light Kit
Meter with Standard Kit
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo
Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro
Solo misuratore (SG23)
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Meter
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/mV Meter
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Canali Product Type unitSize
15305073 Seven2Go S2 1 Meter with Standard Kit Pezzo
10205774 SevenGo Duo SG23 2 Kit elettrodi 1 set
10379304 SevenGo Duo SG23 2 Solo misuratore (SG23) Pezzo
11967981 SevenGo Duo SG98 2 Meter with Field Kit, 2m Cable 1 set
11918011 SevenGo Duo SG98 2 Meter with Field Kit, 5m Cable 1 set
10422005 SevenGo Duo SG68 2 pH/Ion/DO Meter Pezzo
10717315 SevenGo Duo SG68 2 Meter with Electrode Kit Pezzo
10042274 SevenGo Duo SG78 2 Kit elettrodi Pezzo
10297814 SevenGo Duo SG78 2 Kit da campo Pezzo
15345073 Seven2Go S3 1 Conductivity Meter Pezzo
15355073 Seven2Go S3 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15365073 Seven2Go S3 1 Meter with Field Kit Pezzo
15375073 Seven2Go S3 1 Meter with Bioethanol Kit Pezzo
15385073 Seven2Go S4 1 DO Meter Pezzo
15395073 Seven2Go S4 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15305083 Seven2Go S4 1 Meter with Field Kit Pezzo
15315093 S9 DO Meter 1 Meter with Standard Kit Pezzo
15325093 S9 DO Meter 1 Meter with Field Kit Pezzo
15335093 S9 DO Meter 1 Meter with BOD Kit Pezzo
15395063 Seven2Go S2 1 pH/mV Meter Pezzo
15315073 Seven2Go S2 1 Meter with Field Kit Pezzo
15325073 Seven2Go S2 1 Meter with Food Kit Pezzo
15335073 pH, ORP 1 Meter with Light Kit Pezzo
15355083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8 Pezzo
15375083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit da campo Pezzo
15385083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit Biotech Pezzo
15395083 Seven2Go Pro S8 1 Misuratore per pH/ mV e ioni Seven2Go Pro S8: Kit fluoruro Pezzo
15305093 S9 DO Meter 1 DO Portable Meter Pezzo
10430665 SevenGo Duo SG78 2 pH/Ion/Cond Meter Pezzo
11957981 SevenGo Duo SG98 2 pH/Ion/DO/ORP Meter Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Codice prodotto. 15305073 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 30207950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
I misuratori portatili Seven2Go sono strumenti semplici e affidabili e sono progettati per fornire agli utenti dati rapidi e di qualità, funzionamento con una sola mano e lunga durata.
  • Il nuovo menu intuitivo garantisce l'uso immediato
  • Il comodo T-Pad velocizza la navigazione nei menu
  • Disposizione intelligente dei pulsanti, per una navigazione intuitiva
  • Riconoscimento automatico del sensore InLab ISM™ (Intelligent Sensor Management) e memorizzazione di ID del sensore, numero di serie e ultimi dati di calibrazione, riducendo quindi le possibilità di errore
  • Classe di protezione IP67 e resistenza alle cadute (Drop Test) rendono i misuratori resistenti a qualsiasi condizione atmosferica e adatti quindi ad ambienti critici e difficili
  • Calibrazione a 5 punti (pH)
  • Display LCD a segmenti
  • Quattro gruppi di tamponi predefiniti
  • Riconoscimento automatico del tampone
  • Metodi di calibrazione lineare e a segmenti
  • Con gruppo di tamponi definiti dall'utente
  • Capacità di registrazione dell'endpoint manuale e temporizzata
  • Esecuzione di misurazioni in serie a intervalli temporali definiti dall'utente
  • Segnalazione visiva dell'endpoint
  • Acquisizione automatica/manuale della temperatura
Specifiche:
  • Range di misurazione del pH: da -2 a 20
  • Risoluzione pH: 0.01/0.1
  • Precisione del pH: ±0.01
  • Range di misurazione ORP/Redox: da -1999 a +1999mV
  • Risoluzione ORP/Redox: 1
  • Precisione ORP/Redox: ±1
  • Unità: mV, mV rel.
  • Range di misurazione temperatura: da -5° a +105°C
  • Risoluzione della temperatura: 0.1°C
  • Precisione della temperatura: ±0.5°C
  • ISM: Versione Light
  • Dimensioni memoria: 200
  • Ingressi sensori: BNC (1012 ohm)/RCA (Cinch)
  • Alimentazione: Quattro batterie AA da 1.5 V o batteria NiMH acc. da 1.3 V
  • Ore di esercizio: da 250 a 400 ore
  • Dimensioni: 222 x 70 x 35mm
  • Peso: 270g
Applicazioni:
  • Kit S2-Standard: Ampia gamma di campioni, emulsioni e sospensioni incluse.
  • Kit S2-Field: Ampia gamma di campioni, emulsioni e sospensioni incluse; ideali per misurazioni istantanee.
  • Kit S2-Food: Campioni solidi e semi-solidi quali formaggi e carne.
  • Kit S2-Light: Per scopi accademici e didattici.
Kit disponibili:
  • Cat. N. 01-913-965, S2-Meter: Strumento, clip per elettrodi, istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie
  • Cod. prod. 01-913-966, kit S2-Standard: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-967, kit S2-Field: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia per trasporto uGo™ istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-968, kit S2-Food: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Solids Pro-IP67, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), flaconi per calibrazione, custodia per trasporto uGo™ istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
  • Cod. prod. 01-913-969, kit S2-Light: Strumento, clip per elettrodi, InLab™ Versatile Pro, sacchetti di tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), istruzioni d'uso, guida rapida, report dei test, dichiarazione di conformità e batterie.
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione (mV) ±1
Precisione (pH) ±0.01
Autonomia della batteria Da 250 a 400 ore
Tipo di batteria Quattro pile AA da 1.5 V o acc. NiMH da 1.3 V
Punti di calibrazione 5
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000
Punti dati 200
Canali 1
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Measurement Modes pH
Intervallo (mV) Da -1999 a +1999  mV
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) 0.01 to 0.1
Temperature Range (Metric) Da -5° a +105 °C
Da utilizzare con (applicazione) Vasta gamma di campioni tra cui emulsioni e sospensioni.
Include Strumento, fascetta per elettrodo, InLab™ Expert Pro-ISM-IP67, sacchetti per tamponi (pH 4.01, 7.00, 9.21 e 10.00), istruzioni operative, guida rapida, rapporto sui test, dichiarazione di conformità e batterie.
Ingressi BNC (1012 Ohm)/RCA (Cinch) (sensore)
Modello Seven2Go S2
Product Type Meter with Standard Kit
Risoluzione (mV) 1
Dimensioni (L x P x A) 222 x 70 x 35 mm
Peso (sistema metrico) 270 g