Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Hydrofluoric pH Electrode
Codice prodotto. 10523185 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
S7
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore unitSize
10523185 S7 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10523185 Fornitore METTLER TOLEDO™ N. del fornitore 51343176
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A pH electrode featuring a glass body that is resistant to hydrofluoric acid.
  • For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
  • Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
  • Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
  • Hydrofluoric (HF) bearing sample
Accessories & Care
  • Ceramic junction
  • Refillable 3M KCl (51350072): Keep probe filled with electrolyte for accurate results
  • Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
  • Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione pH electrode InLab Hydrofluoric
Tipi di connettore S7
Giunzione Ceramic
Materiale Vetro
Intervallo di pH 1 to 11
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Tipo Combination Electrode
Tipo di soluzione di riempimento 3mol/L KCl
Da utilizzare con (applicazione) Improves service life and measurement accuracy at differing sample temperatures
Da utilizzare con (apparecchiatura) S7 to BNC (30281915)
Riferimento interno ARGENTHAL con trappola Ag+
Membrana HF Glass
Modello InLab™ Hydrofluoric
Tempo di risposta <
Requisiti di stoccaggio 3mol/L KCl
Temperatura (sistema imperiale) operativa °°
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Tipo di punta Bulb
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 12 mm