Learn More
Mettler Toledo™ Temperature Sensor
Descrizione
- Temperatura operativa massima: 302°F (150°C)
- Elementi sensibili e conduttori isolati elettricamente dalla superficie della sonda esterna per la massima sicurezza
Specifica
Specifica
| Descrizione | Temperature probe InLab NTC30K Ohm |
| Accuracy | ±0.2°C |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da -30 a +100 °C |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | Da -30° a +100 °C |
| Tipo | Sensore |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.72 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | Da -22° a +212 °F |
| Tipi di connettore | S7 |
| Vedi altri risultati |