Learn More
Mettler Toledo™ Temperature Sensor
Codice prodotto. 11957781
Cambia vista
Click to view available options
Sensore di temperatura:
NTC 10 kiloOhm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sensore di temperatura Dimensione della confezione
11957781 NTC 10 kiloOhm Pezzo
11947781 NTC 10 kiloOhm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11957781 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51343312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00€
    335.53€ / pezzi 1
    Risparmia 59.47€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Designed for connection to pH meters. Sensing elements of Mettler Toledo Temperature Sensor are housed in tubular stainless steel or glass.
  • Temperatura operativa massima: 302°F (150°C)
  • Elementi sensibili e conduttori isolati elettricamente dalla superficie della sonda esterna per la massima sicurezza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Temperature probe InLab Pt1000
Accuracy ±0.15°C
Materiale Vetro
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Da -30 a +100 °C
Temperatura (sistema metrico) operativa Da -30° a +100 °C
Tipo Sensore
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Temperatura (sistema imperiale) operativa Da -22° a +212 °F
Tipi di connettore S7
Sensore di temperatura NTC 10 kiloOhm