Learn More
Mettler Toledo™ V20 Karl Fischer™ Titrator 10mL Interchangeable Buret
Codice prodotto. 10136552 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10136552 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10136552 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51107501
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Interchangeable Buret for use with V20 Karl Fischer Titrator.
  • Rapid titrant change
  • Automatic burette recognition via RFID
  • Serial number on glass cylinder
  • Red protection tubing
  • With PTFE pistons, replaceable valve disks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Titration Burette
Include PTFE pistons, replaceable valve disks
Volume (sistema metrico) 10 mL