Learn More
(±)-Mevalonolactone, 97%
Codice prodotto. 10422790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10422790 1 g Glass Bottle 1g
10119699 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10422790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428300010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 674-26-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 674-26-0
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00006648
InChI Key JYVXNLLUYHCIIH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo mevalonolactone, dl-mevalonic acid lactone, dl-mevalonolactone, 4-hydroxy-4-methyltetrahydro-2h-pyran-2-one, mevalonic acid lactone, mevalonic lactone, dl-mevalolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-, .+/-., 1-tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2h-pyran-2-one
PubChem CID 10428
IUPAC Name 4-hydroxy-4-methyloxan-2-one
SMILES CC1(O)CCOC(=O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico (±)-Mevalonolactone
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28.0°C
Punti di ebollizione 145.0°C to 150.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%