missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mevastatin Acid Sodium Salt, Mikromol™

Codice prodotto. 30052622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30052622 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30052622 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0377.010025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Mevastatin Acid Sodium Salt
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Mevastatin Acid Sodium Salt
CAS 99782-89-5
Nomi componenti o analita Mevastatin Acid Sodium Salt
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H35 O6 . Na
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo (βR,ΔR,1S,2S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-1-naphthaleneheptanoic Acid Sodium Salt (1:1), 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-(2-methyl-1-oxobutoxy)-, monosodium salt, [1S-[1α(βS*,ΔS*),2α,8β(R*),8aα]]-, 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,Δ-dihydroxy-2-methyl-8-[(2S)-2-methyl-1-oxobutoxy]-, monosodium salt, (βR,ΔR,1S,2S,8S,8aR)- (9CI), ML 236B sodium salt, Mevastatin Acid Sodium Salt
InChI Formula InChI=1S/C23H36O6.Na/c1-4-14(2)23(28)29-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-17(24)12-18(25)13-21(26)27;/h6,8-9,14-15,17-20,22,24-25H,4-5,7,10-13H2,1-3H3,(H,26,27);/q;+1/p-1/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
SMILES [Na+].CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])[C@@H]12
IUPAC Name sodium;(3R,5R)-7-[(1S,2S,8S,8aR)-2-methyl-8-[(2S)-2-methylbutanoyl]oxy-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate
Molecular Weight (g/mol) 430.51
Quantità 25 mg
Peso formulazione 430.2331 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.