Learn More
Mexiletine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478026 100 mg -
16431986 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16478026 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYA0093
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Specifica
Materiale o nome chimico Mexiletine hydrochloride
CAS 5370-01-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H18ClNO
Quantità 100 mg
Sinonimo KOE-1173 hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (463.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (190.06 mM)
SMILES CC(N)COC1=C(C)C=CC=C1C.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 215.72
Peso formulazione 215.72
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only