Learn More
Mexiletine Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 17931286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17931286 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17931286 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0146.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mexiletine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Nomi componenti o analita Mexiletine hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H17 N O . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173
InChI Formula InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
IUPAC Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 215.72
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.1077 g/mol