Learn More
Mexiletine hydrochloride
Codice prodotto. 15608695 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15608695 100 g 100g
15688685 5 g 5g
15698685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15608695 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372911000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-4-5370
Formula molecolare C11H17NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 215.72
InChI Key NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
PubChem CID 21467
ChEBI CHEBI:6917
IUPAC Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Mexiletine hydrochloride
Punto di fusione 202.0°C
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Indice di Merck 15,6248
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 215.72
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)