Learn More
Mexiletine hydrochloride
Codice prodotto. 15688685 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15688685 5 g 5g
15698685 25 g 25g
15608695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15688685 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372910050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5370-01-4 | C11H17NO·HCl | 215.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1-4-5370
Formula molecolare C11H17NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 215.72
InChI Key NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo mexiletine hydrochloride, mexitil, mexiletine hcl, mexiletene hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy-2-propanamine hydrochloride, 1-2,6-dimethylphenoxy propan-2-amine hydrochloride, 2-propanamine, 1-2,6-dimethylphenoxy-, hydrochloride, mexitil tn, 1-2,6-xylyloxy-2-aminopropane hydrochloride
PubChem CID 21467
ChEBI CHEBI:6917
IUPAC Name 1-(2,6-dimethylphenoxy)propan-2-amine;hydrochloride
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)OCC(C)N.Cl
Specifications
Materiale o nome chimico Mexiletine hydrochloride
Punto di fusione 202.0°C
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (CH3)2C6H3OCH2CH(NH2)CH3·HCl
Indice di Merck 15,6248
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 215.72
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Product Identifier
  • Mexiletine hydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylammonium chloride