Learn More
Merck MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 μm, Gridded
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
165.00€ - 337.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato) |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Portata | 60 mL/min x cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Colore | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Colore | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10044650
|
Merck
HABG02500 |
25 mm | Nero | ≥2.2 bar, aria con acqua |
279.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10539202
|
Merck
HAWG04700 |
47 mm | Bianco | ≥1.8 bar, air with water |
245.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-04-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10228571
|
Merck
HABG01300 |
13 mm | Nero | ≥2.2 bar, aria con acqua |
236.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10420011
|
Merck
HAWG01300 |
13 mm | Bianco | ≥1.8 bar, aria con acqua |
165.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10248090
|
Merck
HAWG02500 |
25 mm | Bianco | ≥1.8 bar, aria con acqua |
180.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12407036
|
Merck
HABG04700 |
47 mm | Nero | ≥2.2 bar, aria con acqua |
337.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Sì | |
0.45 μm | |
60 mL/min x cm2 | |
Hydrophilic | |
100Pack | |
Da 105 a 180 μm | |
Hydrophilic |
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato) | |
Non-sterile | |
4 L/min/ cm2 | |
Gridded | |
100/conf. | |
Filter Membranes |