Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-EMD Millipore: Dimensione del poro 0.45 um
Per un'ampia gamma di applicazioni analitiche e di ricerca. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori da 0.45 µm sono disponibili in una vasta gamma di diametri. Realizzate in una miscela di cellulosa, bianche o nere, con superficie liscia o a griglia.
141.00€ - 915.00€
Specifica
Autoclavabile
Materiale Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato)
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 60 ml/min./cm quadrati
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Diametro filtro (sistema metrico) N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Diametro filtro (sistema metrico) N. per custodia Prezzo Quantità e disponibilità  
10697871
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP02400
Bianco 24 mm 100Pack
144.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10529202
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP02500
Bianco 25 mm 100Pack
149.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10176580
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HABP04700
Nero 47 mm 100Pack
281.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10034410
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP04700
Bianco 47 mm 100Pack
233.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
10186180
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP01300
Bianco 13 mm 100Pack
141.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10400781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP14250
Bianco 142 mm 50Pack
545.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10576512
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP09000
Bianco 90 mm 100Pack
600.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10543372
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP00010
Bianco 300 mm 1Pack
515.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10676931
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HABP02500
Nero 25 mm 100Pack
236.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10537492
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP03700
White 37 mm 100Pack
259.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11874031
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP0470M
White 47 mm 50Pack
915.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11740443
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
HAWP04700F1
White 47 mm 100Pack
675.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Designed for a wide range of analytical and research applications. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.45μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
  • Membrane idrofile bianche o nere con superficie a griglia
  • Composte da una miscela biologicamente inerte di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa
  • Ampiamente utilizzate in applicazioni analitiche/di ricerca
  • Membrane spesse 150 μm con pori di 0.45 μm
Specifica
Specifica
0.45 μm
60 ml/min./cm quadrati
Filter Membranes
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato)
Non-sterile
150 µm
Hydrophilic