Learn More
MFF Antibody, Biotin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18603787 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18603787 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18603787 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP318442B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MFF Polyclonal specifically detects MFF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MFF
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Biotin
Diluizione Western Blot
Formulazione PBS
Alias gene mitochondrial fission factor
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recognizes region between residues Between Between 50 and 100..
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cell Biology, Endocrinology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56947
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus