Learn More
MFSD12 Antibody, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18606585 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18606585 25 μL 25µL
18628285 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18606585 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP24878325ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MFSD12 Polyclonal specifically detects MFSD12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MFSD12
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulazione PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias gene C19orf28, chromosome 19 open reading frame 28, hypothetical protein LOC126321, major facilitator superfamily domain containing 12, MGC20700, PP3501
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LLLHLQGSSRVEPTQDISISDQLGGQDVPVFRNL
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 126321
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus