Learn More
MG-101, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497658
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497658 10 mg 10mg
16493667 50 mg 50mg
16460128 5 mg 5mg
16427566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16497658 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18964
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico MG-101
Forma fisica Solid
CAS 110044-82-1
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H37N3O4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Sinonimo Calpain inhibitor I Ac-LLnL-CHO ALLN
Informazioni di solubilità DMSO : 16.67 mg/mL (43.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C=O)CCCC)[C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 383.53
Peso formulazione 383.53
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only