Learn More
MG-132, MedChemExpress
Descrizione
MG-132 (Z-Leu-Leu-Leu-al) is a potent proteasome and calpain inhibitor with IC50s of 100 nM and 1.2 μM, respectively. MG-132 effectively blocks the proteolytic activity of the 26S proteasome complex. MG-132, a peptide aldehyde, also is an autophagy activator. MG-132 also induces apoptosis.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | MG-132 |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 133407-82-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H41N3O5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinonimo | Z-Leu-Leu-Leu-al MG132 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 16.67 mg/mL (35.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only