Learn More
MG 132, TRC
Codice prodotto. 30471404
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471404 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471404 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3409001MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico MG 132
CAS 133407-82-6
Formula molecolare C26H41N3O5
Quantità 1 mg
Sinonimo (S)-N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-(1-formyl-3-methylbutyl)-L-leucinamide, Calpain inhibitor IV-2
InChI Formula InChI=1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
SMILES O=S(CCCCCCCCC[C@@H]1[C@H]2[C@@H]3[C@@](CC[C@H]2c4c(cc(O)cc4)C1)(C)[C@@H](O)CC3)CCCC(F)(F)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 475.62