Learn More
MG 624, R&D Systems™
Codice prodotto. 30001438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001438 50 mg 50mg
18035292 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001438 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 1356/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. α7 neuronal nicotinic receptor antagonist
A selective antagonist for neuronal α7 subunit- containing nAChR subtypes. Inhibits α-Bgtx binding to chick α7 and α4β2 subtypes with Ki values of 106 nM and 84 μM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77257-42-2
Formula molecolare C22H30INO
Molecular Weight (g/mol) 451.392
InChI Key RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Sinonimo stilonium iodide, stilonio ioduro dcit, stilonii iodidum inn-latin, iodure de stilonium inn-french, ioduro de estilonio inn-spanish, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethylammonium iodide, triethyl 2-p-styrylphenoxy ethyl ammonium iodide, ioduro di trietil-beta-4-stilbenossi-etil ammonio italian, ammonium, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethyl-, iodide, dsstox_cid_25781
PubChem CID 6433339
IUPAC Name triethyl-[2-[4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]azanium;iodide
SMILES CC[N+](CC)(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2.[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico MG 624
Quantità 50 mg
Peso formulazione 451.39
Percent Purity >98%
Product Line Tocris