Learn More
MGC20410 Antibody (PCRP-BATF2-2B9), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610000 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantità Packungsgröße
18610000 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 18610000 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320913AF594
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MGC20410 Monoclonal antibody specifically detects MGC20410 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigene MGC20410
Applicazioni Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone PCRP-BATF2-2B9
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 2, B-ATF-2, MGC20410, SARI, suppressor of AP-1 regulated by IFN
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa5-140) of human MGC20410 (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 116071
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.