Learn More
MGCD-265 analog, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497047
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497047 5 mg -
16480657 50 mg 50mg
16430136 2 mg 2mg
16424338 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16497047 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10991
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
Specifica
Materiale o nome chimico MGCD-265 analog
CAS 875337-44-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H20FN5O2S2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.20 mM)
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(NC2=CC=C(C(F)=C2)OC3=C4C(C=C(S4)C5=CN(C=N5)C)=NC=C3)=S
Molecular Weight (g/mol) 517.6
Peso formulazione 517.6
Percent Purity 98.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only