missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mGluR1 Antibody (1059503) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30636947 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30636947 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30636947 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB48362CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

mGluR1 Monoclonal antibody specifically detects mGluR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene mGluR1
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 1059503
Coniugato CoraFluor 1
Formulazione PBS
Alias gene glutamate receptor, metabotropic 1, GRM1A, metabotropic glutamate receptor 1, mGluR1, MGLUR1A, MGLUR1GPRC1AmGlu1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Synthetic peptide, Accession # P42261
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2911
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.