Learn More
mGluR3 Antibody (SR1543), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18611904 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611904 50 μg 50µL
18633985 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18611904 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32238250ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
mGluR3 Monoclonal specifically detects mGluR3 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene mGluR3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1543
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene GLUR3, glutamate receptor, metabotropic 3, GPRC1Cglutamate metabotropic receptor 3, GRM3, mGlu3, mGluR3, MGLUR3metabotropic glutamate receptor 3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human mGluR3 (Uniprot #: Q14832)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Vision
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 2913
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus