Learn More
MGST2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607382 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607382 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607382 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298515APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MGST2 Polyclonal antibody specifically detects MGST2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MGST2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene EC 2.5.1.18, FLJ27438, GST2MGC14097, MGST-II, microsomal glutathione S-transferase 2, Microsomal GST-2, Microsomal GST-II, truncated microsomal glutathione S-transferase 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MGST2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4258
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus