Learn More
Mianserin Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mianserin Hydrochloride |
| CAS | 21535-47-7 |
| Nomi componenti o analita | Mianserin Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C18 H20 N2 . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| Vedi altri risultati |