Learn More
Mianserin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462056
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462056 500 mg 500mg
16458166 100 mg 100mg
16451396 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16462056 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0188A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Specifica
Materiale o nome chimico Mianserin hydrochloride
CAS 21535-47-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H21ClN2
Quantità 500 mg
Sinonimo Org GB 94
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (166.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (83.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN(CC1)CC2N1C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C24.Cl
Molecular Weight (g/mol) 300.83
Peso formulazione 300.83
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only