Learn More
Mianserin Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 30050554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050554 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050554 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0147.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mianserin Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Nomi componenti o analita Mianserin Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C18 H20 N2 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
InChI Formula InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC Name 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 300.83
Quantità 100 mg
Peso formulazione 300.1393 g/mol